Läs mer
2-aminotiofenol, 98 %
Produktkod. 10061820 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10061820 100 g Glasflaska 100g
10706571 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10061820 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 153901000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 137-07-5 | C6H7NS | 125,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137-07-5
Molekylformel C6H7NS
Molekylvikt (g/mol) 125.19
MDL-nummer MFCD00007702
InChI-nyckel VRVRGVPWCUEOGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiophenol, o-aminothiophenol, 2-mercaptoaniline, o-mercaptoaniline, o-aminobenzenethiol, 2-mercaptaniline, benzenethiol, 2-amino, 2-amino thiophenol, 1-amino-2-mercaptobenzene, 2-aminobenzene-1-thiol
PubChem CID 8713
IUPAC-namn 2-aminobensentiol
LEDER NC1=CC=CC=C1S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminothiophenol
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 20.0°C
Färg Gul till bärnsten
Densitet 1.1600g/mL, 1.16
Kokpunkt 234.0°C
Flampunkt 79°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC6H4SH
Brytningsindex 1.6400 to 1.6440
Kvantitet 100 g
Beilstein 13, 397
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vikt 125.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Aminothiophenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Aminothiophenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.