Läs mer
2-aminotiofenol, 98 %
Produktkod. 11403198
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403198 500 g 500g
11329679 25 g 25g
11493188 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18952.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2973.30 SEK
    2417.65 SEK / 500g
    Save 555.65 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 137-07-5 | C6H7NS | 125,19 g/mol
2-aminotiofenol användes vid syntesen av 1,5-bensotiazepinderivat genom att reagera med 1,3-difenylpropenonderivat och använda fasta aluminosilikatkatalysatorer. Det användes också vid syntesen av bensotiazol2 och 3-(bensotiazol-2-yl)kumarinderivat. De ternära komplexen av koppar (II) med salicyliden-2-aminotiofenol (L) och glycin, alanin, valin och histiden aminosyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-aminotiofenol användes vid syntesen av 1,5-bensotiazepinderivat genom att reagera med 1,3-difenylpropenonderivat och använda fasta aluminosilikatkatalysatorer. Det användes också vid syntesen av bensotiazol2 och 3-(bensotiazol-2-yl)kumarinderivat. De ternära komplexen av koppar (II) med salicyliden-2-aminotiofenol (L) och glycin, alanin, valin och histiden aminosyror.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137-07-5
Molekylformel C6H7NS
Molekylvikt (g/mol) 125.19
MDL-nummer MFCD00007702
InChI-nyckel VRVRGVPWCUEOGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiophenol, o-aminothiophenol, 2-mercaptoaniline, o-mercaptoaniline, o-aminobenzenethiol, 2-mercaptaniline, benzenethiol, 2-amino, 2-amino thiophenol, 1-amino-2-mercaptobenzene, 2-aminobenzene-1-thiol
PubChem CID 8713
IUPAC-namn 2-aminobensentiol
LEDER NC1=CC=CC=C1S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminothiophenol
Smältpunkt 18 °C till 23 °C
Densitet 1.17
Kokpunkt 234 °C
Flampunkt 79 °C (174 °F)
Odör Stank
Brytningsindex 1.642
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3267
Beilstein 606076
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 125.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.