Läs mer
∆2-Androstene-1Alpha,17Beta-diol Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | delta2-Androstene-1alpha,17beta-diol Acetate |
| CAS | 5846-70-8 |
| Molekylformel | C21H32O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5alpha-Androst-2-ene-1alpha,17beta-diol 17-alphacetate, (1alpha,5alpha,17beta)-Androst-2-ene-1,17-diol 17-Acetate, |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O3/c1-13(22)24-19-10-9-16-15-8-7-14-5-4-6-18(23)21(14,3)17(15)11-12-20(16,19)2/h4,6,14-19,23H,5,7-12H2,1-3H3/t14-,15+,16+,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC=C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | [(1S,5S,8S,9S,10S,13S,14S,17S)-1-hydroxy-10,13-dimethyl-4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.48 |
| Formel vikt | 332.2351 |