Läs mer
2-anilino-4,6-di(4-morfolinyl)-1,3,5-triazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15467525
Change view
Kvantitet:
1 g
Unit Size:
1g
Product Code. Kvantitet unitSize
15467525 1 g 1g
1 options
Product Code. 15467525 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25741.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93438-27-8 | C17H22N6O2 | 342.403 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Anilino-4,6-di(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine
CAS 93438-27-8
Smältpunkt 171°C to 174°C
Molekylformel C17H22N6O2
MDL-nummer MFCD00272422
Kvantitet 1 g
Synonym 2-anilino-4,6-di 4-morpholinyl-1,3,5-triazine, ammt, 1,3,5-triazin-2-amine, 4,6-di-4-morpholinyl-n-phenyl, n-phenyl-4,6-dimorpholino-s-triazine-2-amine, 2-anilino-4,6-bis 4-morpholinyl-1,3,5-triazine, 4,6-dimorpholino-n-phenyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4,6-dimorpholin-4-yl 1,3,5-triazin-2-yl phenylamine, 4,6-bis morpholin-4-yl-n-phenyl-1,3,5-triazin-2-amine
InChI-nyckel MKAUGKLCEXBZIA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1COCCN1C2=NC(=NC(=N2)NC3=CC=CC=C3)N4CCOCC4
IUPAC-namn 4,6-dimorfolin-4-yl-N-fenyl-1,3,5-triazin-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 342.403
PubChem CID 749680
Formel vikt 342.4
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.