Läs mer
2-anilinobutanoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-anilinobutanoic acid |
| CAS | 67832-70-6 |
| Molekylformel | C10H13NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-(Phenylamino)butanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-2-9(10(12)13)11-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9,11H,2H2,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | CCC(Nc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-anilinobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.22 |
| Formel vikt | 179.0946 |