Läs mer
(2-anilinopyrimidin-5-yl)metylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10613085
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10613085 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10603085 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10613085 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69213DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 1093860-47-9
Molekylformel C11H12N4
Molekylvikt (g/mol) 200.245
MDL-nummer MFCD11841074
InChI-nyckel IGMKIKUXMJLMOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminomethyl-n-phenylpyrimidin-2-amine, 2-anilinopyrimidin-5-yl methylamine, 5-aminomethyl-2-phenylamino pyrimidine, 5-aminomethyl pyrimidin-2-yl phenylamine
PubChem CID 43811051
IUPAC-namn 5-(aminometyl)-N-fenylpyrimidin-2-amin
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC2=NC=C(C=N2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Anilinopyrimidin-5-yl)methylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 200.24
Procent renhet 95%