Läs mer
2-Anilinopyrimidin-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10709425
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10709425 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10307314 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10158754 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10709425 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69204CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 108002-87-5
Molekylformel C11H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 199.213
InChI-nyckel QNFHXIZSGIGYOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylamino pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-anilinopyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-phenylamino pyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-anilinopyrimidine-5-carbaldehyde
PubChem CID 33589542
IUPAC-namn 2-anilinopyrimidin-5-karbaldehyd
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC2=NC=C(C=N2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-anilinopyrimidine-5-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 199.21
Procent renhet 97%