Läs mer
2-Anilinopyrimidin-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10092074
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10092074 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10194194 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10092074 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69201CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 450368-25-9
Molekylformel C11H9N3O2
Molekylvikt (g/mol) 215.21
MDL-nummer MFCD09864415
InChI-nyckel ZPIYMRAJXNMUPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylamino pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenylamino, 2-anilino-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-anilinopyrimidine-5-carboxylic acid
PubChem CID 23509722
IUPAC-namn 2-anilinopyrimidin-5-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CN=C(NC2=CC=CC=C2)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Anilinopyrimidine-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 215.21
Procent renhet 97%