Läs mer
2-Anisidin, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309675
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30309675 100 mg
1 options
Produktkod. 30309675 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC10266000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Anisidine (2-Methoxyaniline)
CAS 90-04-0
Analyt- eller komponentnamn 2-Anisidine (2-Methoxyaniline)
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C7 H9 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym o-Anisidine (8CI), 2-Methoxybenzenamine, 1-Amino-2-methoxybenzene, 2-Aminoanisole, 2-Aminomethoxybenzene, 2-Methoxy-1-aminobenzene, 2-Methoxyaniline, 2-Methoxyphenylamine, NSC 3122, o-Aminoanisole, o-Aminomethoxybenzene, o-Methoxyaniline, o-Methoxyphenylamine
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,8H2,1H3
LEDER COc1ccccc1N
IUPAC-namn 2-metoxianilin
Molekylvikt (g/mol) 123.15
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 123,0684 g/mol