Läs mer
2-Antracenekarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30341814
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30341814 100 mg
1 options
Produktkod. 30341814 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA697813100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Anthracenecarboxylic Acid
CAS 613-08-1
Molekylformel C15H10O2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)13-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-14(12)9-13/h1-9H,(H,16,17)
LEDER OC(=O)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
IUPAC-namn antracen-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 222.23
Formel vikt 222.0681