Läs mer
2-Antracenekarboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Anthracenecarboxylic Acid |
| CAS | 613-08-1 |
| Molekylformel | C15H10O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)13-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-14(12)9-13/h1-9H,(H,16,17) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1 |
| IUPAC-namn | antracen-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.23 |
| Formel vikt | 222.0681 |