Läs mer
Tocris Bioscience™ 2-Arachidonylglycerol
Beskrivning
Non-selective Cannabinoid Receptor Agonists specifically detects Non-selective Cannabinoid Receptor Agonists in samples. It is validated for .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Arachidonylglycerol |
| CAS | 53847-30-6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C23H38O4 |
| Formel vikt | 378.55 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.55 |