Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Två armar Combi Ljusguide med en enkel svanhals ljusguide och en flexibel enkel ljusguide
Produktkod. 15733012 Handla allt Schott Produkter
Change view
Ljuskälla:
Fiberoptik
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. Ljuskälla Förpackningsstorlek
15733012 Fiberoptik 1 enhet
1 options
Produktkod. 15733012 Leverantör SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverantörsnummer 120402
Beräknad leverans: 02-12-2026
Fiberoptisk flex och stay light guide i en svartlackad halvstyv svanhalsslang och fiberoptisk flexibel ljusledare i en svart metall-PVC-mantel.
  • Ljusguide med miljövänlig Puravis fiberoptik.
  • Exakt positionering ger fullständig kontroll över ljusplaceringen.
  • Kombinationen av en svanhals ljusledare 3,5 mm dia. x 500 mm och en flexibel ljusledare 5 mm dia. x 600 mm längd möjliggör ett speciellt ljusscenario genom att använda 2 olika lampor.
  • Den enda flexibla ljusledaren skulle kunna anslutas till det transmitterade ljussteget 122150; att använda med kall ljuskälla KL300LED.
Specifikationer
Ljuskälla Fiberoptik
Diameter (engelska) 0,4 tum.
Diameter (metrisk) 11 mm
För användning med (applikation) Stereomikroskopi belysning
För användning med (utrustning) att använda med kall ljuskälla KL300LED
Längd (engelska) Svanhals: 19,7 tum, flexibel ljusledare: 23,6 tum.
Längd (metrisk) Svanhals: 500 mm, Flexibel ljusledare: 600 mm
Material Puravis Optiska fibrer av glas
Produkttyp Fiberoptisk ljusledare