missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Arsanilic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Arsanilic Acid |
| CAS | 2045-00-3 |
| Molekylformel | C6 H8 As N O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2-Aminophenyl)arsonic Acid, (o-Aminophenyl)arsonic Acid, 2-Aminobenzenearsonic Acid, o-Arsanilic Acid, NSC 12611, o-Aminobenzenearsonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8AsNO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H,8H2,(H2,9,10,11) |
| LEDER | Nc1ccccc1[As](=O)(O)O |
| IUPAC-namn | (2-aminophenyl)arsonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.05 |
| Formel vikt | 216.972 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?