Läs mer
2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, 98%, Alfa Aesar™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one |
| Smältpunkt | 54°C to 58°C |
| Kokpunkt | 102°C to 106°C (0.25 mmHg) |
| Flampunkt | 110°C (230°F) |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 508342 |
| Formel vikt | 109.13 |
| Procent renhet | 98% |