Läs mer
(-)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, 98%, > 95% ee, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10155460 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10155460 1 g Glasflaska 1g
10530204 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10155460 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 297040010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79200-56-9
Molekylformel C6H7NO
Molekylvikt (g/mol) 109.13
MDL-nummer MFCD00211274
InChI-nyckel DDUFYKNOXPZZIW-UHNVWZDZSA-N
Synonym 1r,4s-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, --1r,4s-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, 1s,4r-3-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-one, 2-azabicyclo 2,2,1 hept-5-en-3-one, vince lactam, 2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, 1r,4s, --2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, --vince lactam, 1s-+-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one
PubChem CID 2725037
IUPAC-namn (1S,4R)-3-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-on
LEDER C1C2C=CC1NC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Namnnotering >95%ee
Abs. (c=1, CH2Cl2) (1 cm cell), (c=1, CH2Cl2) (1 cm cell) at 0nm, 0.1 max. at 400nm
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 92°C to 100°C
Färg Vit till Beige
Enantiomert överskott 95% min. (HPLC)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Specifik rotation -560
Formel vikt 109.13
Procent renhet 98%,>95% ee
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (-)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.