Läs mer
2-Azabicyclo[2.2.1]heptane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Azabicyclo[2.2.1]heptane |
| CAS | 279-24-3 |
| Molekylformel | C6H11N |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Azanorbornane, 3-Azabicyclo[2.2.1]heptane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N/c1-2-6-3-5(1)4-7-6/h5-7H,1-4H2 |
| LEDER | C1CC2CC1CN2 |
| IUPAC-namn | 2-Azabicyclo[2.2.1]heptane |
| Molekylvikt (g/mol) | 97.16 |
| Formel vikt | 97.09 |