Läs mer
2-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one |
| CAS | 3306-69-2 |
| Molekylformel | C7H11NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Isoquinuclidinone, 3-Isoquinuclidone, 4-Aminocyclohexanecarboxylic acid lactam, Isonortropinone, NSC 85851 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO/c9-7-5-1-3-6(8-7)4-2-5/h5-6H,1-4H2,(H,8,9) |
| LEDER | O=C1NC2CCC1CC2 |
| IUPAC-namn | 2-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.17 |
| Formel vikt | 125.0841 |