Läs mer
2-Azahypoxantin natriumsalt, TRC
Produktkod. 30137801
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137801 1 g
30006895 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137801 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA8001001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1797817-35-6
Molekylformel C4H2N5NaO
Synonym 3,7-Dihydro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-one Natriumsalt∣1,5-Dihydro-4H-Imidazo[4,5-d]- 1,2,3-triazin-4-ett 3,7-Dihydro-4H-Imidazo[4,5-d]-v-triazin-4-one Natriumsalt∣NSC 22419 Natriumsalt∣AHX∣natriumsalt
Specifikationer
Formatera Snyggt
Molekylvikt (g/mol) 159.08
Frakt skick Rumstemperatur
Kvantitet 1 g
Kemiskt namn eller material 2-Azahypoxantin natriumsalt