Läs mer
2-Azaspiro[4.5]dekan-3-one (3,3-Pentametylen-4-butyrolaktam), Mikromol™
Beskrivning
2-Azaspiro[4.5]dekan-3-ett (3,3-Pentametylen-4-butyrolaktam)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam |
| CAS | 64744-50-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C9 H15 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Gabapentin Imp. A (EP), Gabapentin USP Related Compound A, Gabapentin USP RC A, 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam, Gabapentin Related Compound A, Gabapentin Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11) |
| LEDER | O=C1CC2(CCCCC2)CN1 |
| IUPAC-namn | 2-azaspiro[4.5]decan-3-one |
| Visa mer |