Läs mer
2-Azido-1-(3-chloro-5,6-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazin-7(8h)-yl)ethan-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Azido-1-(3-chloro-5,6-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazin-7(8h)-yl)ethan-1-one |
| CAS | 2097997-88-9 |
| Molekylformel | C8H9ClN6O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClN6O/c9-6-3-11-7-5-14(1-2-15(6)7)8(16)4-12-13-10/h3H,1-2,4-5H2 |
| LEDER | Clc1cnc2CN(CCn12)C(=O)CN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 2-azido-1-(3-chloro-6,8-dihydro-5H-imidazo[1,2-a]pyrazin-7-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.65 |
| Formel vikt | 240.0526 |