missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Azido-2-deoxy-D-galacturonate 1,3,4-Triacetate Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Azido-2-deoxy-D-galacturonate 1,3,4-Triacetate Methyl Ester |
| CAS | 81997-92-4 |
| Molekylformel | C13H17N3O9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Azido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranuronic Acid 1,3,4-Triacetate Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N3O9/c1-5(17)22-9-8(15-16-14)13(24-7(3)19)25-11(12(20)21-4)10(9)23-6(2)18/h8-11,13H,1-4H3/t8-,9-,10-,11+,13?/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl (2S,3R,4R,5R)-3,4,6-triacetyloxy-5-azidooxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 359.29 |
| Formel vikt | 359.0965 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?