Läs mer
2-Azido-2-deoxy-D-glucopyranose 1,3,4,6-Tetraacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Azido-2-deoxy-D-glucopyranose 1,3,4,6-Tetraacetate |
| CAS | 171032-74-9 |
| Molekylformel | C14 H19 N3 O9 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Acetyl 2-Azido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3O9/c1-6(18)22-5-10-12(23-7(2)19)13(24-8(3)20)11(16-17-15)14(26-10)25-9(4)21/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-,14?/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R)-3,4,6-triacetyloxy-5-azidooxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 373.32 |
| Formel vikt | 373.1121 |