missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Azido-2-deoxy-D-glucose, TRC

Produktkod. 17900395
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17900395 500 mg
17943345 100 mg
17910735 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17900395 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA824100500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 56883-39-7
Molekylformel C6 H11 N3 O5
Molekylvikt (g/mol) 205.17
IUPAC-namn (3R,4R,5S,6R)-3-azido-6-(hydroxymethyl)oxane-2,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1OC(O)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@@H]1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Azido-2-deoxy-D-glucose
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11N3O5/c7-9-8-3-5(12)4(11)2(1-10)14-6(3)13/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4-,5-,6?/m1/s1
Formel vikt 205.0699
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.