Läs mer
2-Azido-2-deoxy-D-glucose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Azido-2-deoxy-D-glucose |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N3O5/c7-9-8-3-5(12)4(11)2(1-10)14-6(3)13/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4-,5-,6?/m1/s1 |
| Formel vikt | 205.0699 |