missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Azido-N-(2-benzoyl-4-nitrophenyl)acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Azido-N-(2-benzoyl-4-nitrophenyl)acetamide |
| CAS | 58077-08-0 |
| Molekylformel | C15 H11 N5 O4 |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11N5O4/c16-19-17-9-14(21)18-13-7-6-11(20(23)24)8-12(13)15(22)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,21) |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)CN=[N+]=[N-])c(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-azido-N-(2-benzoyl-4-nitrophenyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.28 |
| Formel vikt | 325.0811 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?