Läs mer
2-Azidoethanamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Azidoethanamine Hydrochloride |
| CAS | 118508-67-1 |
| Molekylformel | C2H6N4 . HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Azidoethylamine Hydrochloride, 2-Azidoethan-1-amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N4.ClH/c3-1-2-5-6-4;/h1-3H2;1H |
| LEDER | Cl.NCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 2-azidoethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.55 |