Läs mer
2-Azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-b-D-glucopyranosid, TRC
Produktkod. 30337245
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30337245 50 mg
1 options
Produktkod. 30337245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA84899550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Azidoethyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
CAS 142072-12-6
Molekylformel C10H18N4O6
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18N4O6/c1-5(16)13-7-9(18)8(17)6(4-15)20-10(7)19-3-2-12-14-11/h6-10,15,17-18H,2-4H2,1H3,(H,13,16)/t6-,7-,8-,9-,10-/m1/s1
LEDER CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OCCN=[N+]=[N-]
IUPAC-namn N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-2-(2-azidoetoxi)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-3-yl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 290.28
Formel vikt 290.1226