Läs mer
2-(Azidomethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Azidomethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid |
| CAS | 1700604-18-7 |
| Molekylformel | C7H6N4O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-(Azidomethyl)nicotinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N4O2/c8-11-10-4-6-5(7(12)13)2-1-3-9-6/h1-3H,4H2,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)c1cccnc1CN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 2-(azidomethyl)pyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.15 |
| Formel vikt | 178.0491 |