Läs mer
2-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15444196
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15444196 1 g 1g
15454196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15444196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58386.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1223598-41-1
Molekylformel C13H18BN3O2
Molekylvikt (g/mol) 259.116
MDL-nummer MFCD22124732
InChI-nyckel DWSJHXRRSHEEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-azidomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb515, 2-azidomethyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 57416890
IUPAC-namn 2-[2-(azidomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2CN=[N+]=[N-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 260.12
Procent renhet 95%