missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Azidomethyl)benzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Azidomethyl)benzonitrile |
| CAS | 40508-03-0 |
| Molekylformel | C12 H21 N5 O3 . 2 C H4 . 2 H2 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21N5O3.2CH4.2H2O/c13-10-8-11(16-4-2-1-3-5-16)15-12(14)17(10)20-9-19-7-6-18;;;;/h8,13,18H,1-7,9H2,(H2,14,15);2*1H4;2*1H2 |
| LEDER | C.C.O.O.NC1=NC(=CC(=N)N1OCOCCO)N2CCCCC2 |
| IUPAC-namn | 2-[(2-amino-6-imino-4-piperidin-1-ylpyrimidin-1-yl)oxymethoxy]ethanol;methane;dihydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.442 |
| Formel vikt | 351.248 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?