missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Benzhydrylpiperidine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30334018
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30334018 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30334018 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2791885MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-DPMP (hydrochloride)
CAS 5807-81-8
Molekylformel C18 H21 N . Cl H
Kvantitet 5 mg
Synonym Desoxypipradrol Hydrochloride, 2-DPMP HCl
InChI formel InChI=1S/C18H21N.ClH/c1-3-9-15(10-4-1)18(16-11-5-2-6-12-16)17-13-7-8-14-19-17;/h1-6,9-12,17-19H,7-8,13-14H2;1H
LEDER Cl.C1CCC(NC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn 2-benzhydrylpiperidine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 287.83
Formel vikt 287.1441
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.