missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Benzhydrylpiperidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-DPMP (hydrochloride) |
| CAS | 5807-81-8 |
| Molekylformel | C18 H21 N . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Desoxypipradrol Hydrochloride, 2-DPMP HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N.ClH/c1-3-9-15(10-4-1)18(16-11-5-2-6-12-16)17-13-7-8-14-19-17;/h1-6,9-12,17-19H,7-8,13-14H2;1H |
| LEDER | Cl.C1CCC(NC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 2-benzhydrylpiperidine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.83 |
| Formel vikt | 287.1441 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?