Läs mer
2-bensimidazolacetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11344314
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344314 50 g 50g
11324314 2 g 2g
11334314 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11344314 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00827.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4414-88-4 | C9H7N3 | 157.176 g/mol
2-bensimidazolacetonitril, används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Benzimidazoleacetonitril, används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också som en mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4414-88-4
Molekylformel C9H7N3
Molekylvikt (g/mol) 157.176
MDL-nummer MFCD00005601
InChI-nyckel BWOVACANEIVHST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzimidazolyl acetonitrile, 2-cyanomethyl benzimidazole, 1h-benzimidazole-2-acetonitrile, 2-benzimidazoleacetonitrile, 2-benzimidazolylacetonitrile, 2-cyanomethylbenzimidazole, 1h-benzimidazol-2-ylacetonitrile, 2-kyanmethylbenzimidazol, benzimidazole, 2-cyanomethyl, 2-1h-1,3-benzodiazol-2-yl acetonitrile
PubChem CID 20455
IUPAC-namn 2-(lH-bensimidazol-2-yl)acetonitril
LEDER C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzimidazoleacetonitrile
Smältpunkt 206°C to 211°C
Odör Odorless
Kvantitet 50 g
Beilstein 128461
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 157.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.