Läs mer
2-Benzimidazolepropionic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10565914 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10565914 5 g Glass bottle 5g
10555914 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10565914 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397780050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 23249-97-0
Molekylformel C10H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 190.20
MDL-nummer MFCD00041215
InChI-nyckel XYWJNTOURDMTPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym procodazole, 2-benzimidazolepropionic acid, procodazol, 1h-benzimidazole-2-propanoic acid, propazol, 3-1h-benzimidazol-2-yl propanoic acid, procodazole inn, propazole, 3-1h-1,3-benzodiazol-2-yl propanoic acid, unii-sg5iu7fd3r
PubChem CID 65708
IUPAC-namn 3-(1H-benzimidazol-2-yl)propanoic acid
LEDER OC(=O)CCC1=NC2=CC=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzimidazolepropionic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 229°C to 231°C
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 7880
Formel vikt 190.2
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Benzimidazolepropionic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.