Läs mer
2-Bensimidazolinon, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317330
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30317330 100 mg
1 options
Produktkod. 30317330 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC10536550
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 615-16-7
Analyt- eller komponentnamn 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C7 H6 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Lansoprazole Imp. D (EP), Rabeprazole Sodium Imp. K (EP), Rabeprazole Imp. K (EP), 2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-, 2-Benzimidazolinone (6CI,7CI,8CI), 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-one, 1,3-Dihydrobenzimidazol-2-one, 1H-Benzimidazol-2(3H)-one, 1H-Benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 2(3H)-Benzimidazolone, 2(3H)-Oxobenzimidazole, 2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole, 2-Benzimidazolol, 2-Benzimidazolone, 2-Hydroxybenzimidazole, N,N'-(1,2-Phenyleneurea), NSC 10383, NSC 178108, Urea, N,N'-(1,2-phenylene)-, o-Phenyleneurea, Lansoprazole Impurity D, Rabeprazole Sodium Impurity K, Rabeprazole Impurity K
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
LEDER O=C1Nc2ccccc2N1
IUPAC-namn 1,3-dihydrobenzimidazol-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 134.14
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 134,048 g/mol