Läs mer
(2-Bensimidazolyltio) ättiksyra, 98 %
Produktkod. 11473544
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473544 25 g 25g
11463544 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11473544 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11221.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 3042-00-0 | C9H7N2O2S | 207,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3042-00-0
Molekylformel C9H7N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 207.23
MDL-nummer MFCD00022673
InChI-nyckel UYNVBLJQBCTRKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-benzimidazolythio acetic acid, 2-benzimidazolylthio-acetic acid, 2-benzimidazolylthio acetic acid, 1h-benzoimidazol-2-ylsulfanyl acetic acid, 1h-benzimidazol-2-ylthio acetic acid, 2-1h-benzo d imidazol-2-yl thio acetic acid, 2-1h-1,3-benzodiazol-2-ylsulfanyl acetic acid, 1h-benzimidazol-2-ylsulfanyl acetic acid, 1h-1,3-benzodiazol-2-ylsulfanyl acetic acid, 2-benzimidazol-2-ylthioacetic acid
PubChem CID 137805
IUPAC-namn 2-(lH-bensimidazol-2-ylsulfanyl)ättiksyra
LEDER [O-]C(=O)CSC1=NC2=CC=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Benzimidazolylthio)acetic acid
Smältpunkt ∼215 °C (uppdelning)
Kvantitet 25 g
Beilstein 11825
Formel vikt 208.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.