Läs mer
2-benso[b]furan-3-yletanol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10677854
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10677854 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10082014 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10677854 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC40809DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 75611-06-2
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.188
MDL-nummer MFCD08271904
InChI-nyckel QBEGKDXITSPUTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzofuran-3-yl ethanol, 2-benzo b furan-3-ylethanol, 2-1-benzofuran-3-yl ethanol, 2-1-benzofuran-3-yl ethan-1-ol, 2-benzofuran-3-yl ;ethanol, 2-benzo b furan-3-yl ethanol, 2-benzo b furan-3-ylethan-1-ol
PubChem CID 10953836
IUPAC-namn 2-(l-bensofuran-3-yl)etanol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzo[b]furan-3-ylethanol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 162.19
Procent renhet 95%