Läs mer
2-Benzothiazoleacetonitrile, 98%
Produktkod. 11403764
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403764 5 g 5g
11413764 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11403764 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11343.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56278-50-3 | C9H6N2S | 174.221 g/mol
2-bensotiazolacetonitril används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2-bensotiazolacetonitril används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen
.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56278-50-3
Molekylformel C9H6N2S
Molekylvikt (g/mol) 174.221
MDL-nummer MFCD00051633
InChI-nyckel ZMZSYUSDGRJZNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzothiazole-2-acetonitrile, 2-benzo d thiazol-2-yl acetonitrile, 2-benzothiazoleacetonitrile, 2-1,3-benzothiazol-2-yl acetonitrile, benzothiazole-2-yl-acetonitrile, 1,3-benzothiazol-2-ylacetonitrile, benzothiazol-2-ylacetonitrile, 2-cyanomethyl-1,3-benzothiazole, 2-benzothiazol-2-ylethanenitrile, 2-cyanomethylbenzothiazole
PubChem CID 342465
IUPAC-namn 2-(1,3-bensotiazol-2-yl)acetonitril
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzothiazoleacetonitrile
Smältpunkt 99°C to 103°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 128460
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 174.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.