missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Benzothiazolethiol-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Benzothiazolethiol phenyl-d4 |
| CAS | 1346598-64-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 D4 H N S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Benzothiazolethiol-d4, 2-Benzothiazolinethione-d4, 1,3-Benzothiazole-2-thiol-d4, 1,3-Benzothiazole-2-thione-d4, 2,3-Dihydrobenzothiazole-2-thione-d4, 2-Benzothiazolyl Mercaptan-d4, 2-MBT-d4, 2-Mercapto-1H-benzothiazole-d4, 2-Mercaptobenzothiazole-d4, 2-Mercaptobenzthiazole-d4, 2-Sulfanylbenzothiazole-d4, Accel M-d4, Accelerator M-d4, Aero 407-d4, Aero Promoter 412-d4, Benz-1,3-thiazolidine-2-thione-d4, Benzo[d]thiazole-2-thiol-d4, Benzothiazolethiol-d4, Captax-d4, Captax MBT-d4, DT 402-d4, Dermacid-d4, Ekagom G-d4, Kaptaks-d4, Kaptax-d4, Mebetizol-d4, Mebetizole-d4, Mebithizol-d4, Mercaptobenzothiazole-d4, Mercaptobenzthiazole-d4, Mertax-d4, NSC 2041-d4, Nocceler M-d4, Oricel M-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NS2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2SC(=S)Nc2c1[2H] |
| IUPAC-namn | 4,5,6,7-tetradeuterio-3H-1,3-benzothiazole-2-thione |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.28 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?