missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Benzotriazolyl-4-tert-octylphenol-13C6, TRC

Produktkod. 30138182
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30138182 2.5 mg 2.5mg
30136740 10 mg -
17957464 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138182 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2070122.5MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

Molekylformel C14 13C6 H25 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 329.39
Synonym 1268A-13C6, 2-(2-Hydroxy-5-t-octylphenyl)-2H-benzotriazole-13C6, 2-(2-Hydroxy-5-t-octylphenyl)benzotriazole-13C6, 2-(2-Hydroxy-5-tert-octylphenyl)-2H-benzotriazole-13C6, 2-(2-Hydroxy-5-tert-octylphenyl)benzotriazole-13C6, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol-13C6, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol-13C6, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-tert-octylphenol-13C6, 2-(2H-Benzotriazole-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol-13C6, 2-(2'-Hydroxy-5'-tert-octylphenyl)benzotriazole-13C6, 2-(2'-Hydroxy-5'-tert-octylphenyl)benztriazole-13C6, 2-(5-t-Octyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole-13C6, 2-(5'-tert-Octyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole-13C6, 2-[2'-Hydroxy-5'-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]benzotriazole-13C6, Chisorb 5411-13C6, Cyasorb 5411-13C6, Cyasorb UV 5411-13C6, Eversorb 72-13C6, JF 83-13C6, Kemisorb 79-13C6, Octrizole-13C6, Seesorb 709-13C6, Seesorb 709G-13C6, Spectra-Sorb UV 5411-13C6, Sumisorb 340-13C6, Tinuvin 329-13C6, UV 329-13C6, UV 5411-13C6, Uvinul 3029-13C6, Viosorb 583-13C6
IUPAC-namn 2-(benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol
LEDER CC(C)(C)CC(C)(C)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13c]([13cH]1)n2nc3ccccc3n2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Benzotriazolyl-4-tert-octylphenol-13C6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H25N3O/c1-19(2,3)13-20(4,5)14-10-11-18(24)17(12-14)23-21-15-8-6-7-9-16(15)22-23/h6-12,24H,13H2,1-5H3/i10+1,11+1,12+1,14+1,17+1,18+1
Formel vikt 329.2199
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.