Läs mer
2-Bensotriazyl-fenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Benzotriazolyl-phenol |
| CAS | 10096-91-0 |
| Molekylformel | C12H9N3O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-(2-Hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)phenol, 2-(2'-Hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2'-Hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(o-Hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(o-Hydroxyphenyl)benzotriazole, CGL 900 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N3O/c16-12-8-4-3-7-11(12)15-13-9-5-1-2-6-10(9)14-15/h1-8,16H |
| LEDER | Oc1ccccc1n2nc3ccccc3n2 |
| IUPAC-namn | 2-(benzotriazol-2-yl)fenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.22 |
| Formel vikt | 211.0746 |