Läs mer
2-Bensotriazyl-fenol, TRC
Produktkod. 30333094
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30333094 100 mg
1 options
Produktkod. 30333094 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB207055100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzotriazolyl-phenol
CAS 10096-91-0
Molekylformel C12H9N3O
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-(2-Hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)phenol, 2-(2'-Hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2'-Hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(o-Hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(o-Hydroxyphenyl)benzotriazole, CGL 900
InChI formel InChI=1S/C12H9N3O/c16-12-8-4-3-7-11(12)15-13-9-5-1-2-6-10(9)14-15/h1-8,16H
LEDER Oc1ccccc1n2nc3ccccc3n2
IUPAC-namn 2-(benzotriazol-2-yl)fenol
Molekylvikt (g/mol) 211.22
Formel vikt 211.0746