Läs mer
2-Bensoxazolinon, 98 %
Produktkod. 11413977
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413977 25 g 25g
11423977 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19378.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 59-49-4 | C7H5NO2 | 135,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-49-4
Molekylformel C7H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 135.12
MDL-nummer MFCD00005716
InChI-nyckel ASSKVPFEZFQQNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzoxazolinone, benzoxazolinone, benzoxazolone, 2-hydroxybenzoxazole, 2-benzoxazolol, 2 3h-benzoxazolone, 1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolone, benzo d oxazol-2 3h-one, benzoxazolin-2-one
PubChem CID 6043
IUPAC-namn 2,3-dihydro-l,3-bensoxazol-2-on
LEDER O=C1NC2=CC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzoxazolinone
Smältpunkt 139 °C till 140 °C
Flampunkt 160 °C (320 °F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 119481
Formel vikt 135.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.