Läs mer
2-Bensoxazolinon, 98 %
Produktkod. 10732115 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10732115 500 g Glasflaska 500g
10245790 25 g Glasflaska 25g
10082060 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10732115 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 169085000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 59-49-4 | C7H5NO2 | 135,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-49-4
Molekylformel C7H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 135.12
MDL-nummer MFCD00005716
InChI-nyckel ASSKVPFEZFQQNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzoxazolinone, benzoxazolinone, benzoxazolone, 2-hydroxybenzoxazole, 2-benzoxazolol, 2 3h-benzoxazolone, 1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolone, benzo d oxazol-2 3h-one, benzoxazolin-2-one
PubChem CID 6043
IUPAC-namn 3H-1,3-bensoxazol-2-on
LEDER O=C1NC2=CC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzoxazolinone
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 137 °C till 141 °C
Färg Beige till Brun-Grå
Densitet 160g/mL
Flampunkt 160 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i varmt vatten. Andra lösligheter: lösliga i etanol, etyleter och trifluorättiksyra
Formel vikt 135.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Benzoxazolinone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.