Läs mer
2-Bensoxazolinon, TRC
Produktkod. 30005594
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005594 5 g
30011286 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30005594 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3157305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-49-4
Molekylformel C7H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 135.12
Synonym 1,2-Dihydrobenzoxazol-2-one, 1,3-Benzoxazol-2(3H)-one, 2(3H)-Benzoxazolinone2,3-Dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 2-Benzoxazolol, 2-Hydroxybenzoxazole2-Oxo-2,3-dihydrobenzoxazole, Benzo[d]oxazol-2(3H)-one, (2-Hydroxyphenyl)-gamma-lactone Carbamic Acid
IUPAC-namn 3H-1,3-benzoxazol-2-one
LEDER O=C1Nc2ccccc2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzoxazolinone
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H5NO2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)
Formel vikt 135.032