Läs mer
2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide, Mikromol™
Beskrivning
2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide |
| CAS | 4016-85-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H11 Cl2 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11Cl2NO2/c16-9-14(19)18-13-7-6-11(17)8-12(13)15(20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19) |
| LEDER | ClCC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloroacetamide |
| Visa mer |