Läs mer
2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide, TRC
Produktkod. 30138448
Change view
Kvantitet:
250 mg
2 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138448 2 g
30132716 2.5 g
17994635 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138448 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2081052G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4016-85-7
Molekylformel C15 H11 Cl2 N O2
Molekylvikt (g/mol) 308.16
Synonym 2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide, N-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloro-acetamide, 2-(2-Chloroacetamido)-5-chlorobenzophenone, 5-Chloro-2-(chloroacetamido)benzophenone, NSC 270127;
IUPAC-namn N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloroacetamide
LEDER ClCC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
Kvantitet 2 g
InChI formel InChI=1S/C15H11Cl2NO2/c16-9-14(19)18-13-7-6-11(17)8-12(13)15(20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Formel vikt 307.0167