Läs mer
2-Benzoylbensoesyra, 98 %
Produktkod. 11440843
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440843 250 g 250g
1 options
Product Code. 11440843 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13281.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1280.10 SEK
    1089.65 SEK / 250g
    Save 190.45 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 85-52-9 | C14H10O3 | 226,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 85-52-9
Molekylformel C14H10O3
Molekylvikt (g/mol) 226.23
MDL-nummer MFCD00002472
InChI-nyckel FGTYTUFKXYPTML-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-benzoylbenzoic acid, benzoic acid, 2-benzoyl, 2-carboxybenzophenone, benzophenone-2-carboxylic acid, benzoic acid, o-benzoyl, o-carboxybenzophenone, benzophenone-2-carbonic acid, 2-benzoquinonecarboxylic acid, benzoylbenzoic acid, 2-phenylcarbonyl benzoic acid
PubChem CID 6813
IUPAC-namn 2-bensoylbensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Benzoylbenzoic acid
Smältpunkt 127 °C till 130 °C
Kokpunkt 257 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 250 g
Beilstein 1107841
Formel vikt 226.23
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.