missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Benzoylbenzoic acid-methyl ester, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30322399
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30322399 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30322399 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC10544100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Benzoylbenzoic acid methyl ester
CAS 606-28-0
Analyt- eller komponentnamn 2-Benzoylbenzoic acid methyl ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H12 O3
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Benzoic acid, o-benzoyl-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Benzoylbenzoic acid methyl ester, Daitocure OB, Genocure MBB, Initiator 1056, Methyl 2-benzoylbenzoate, Methyl o-benzoylbenzoate, NSC 3797, OBM 100, OMBB, Omnirad OMBB, Runtecure 1056, SB-PI 711, Speedcure MBB, o-(Methoxycarbonyl)benzophenone
InChI formel InChI=1S/C15H12O3/c1-18-15(17)13-10-6-5-9-12(13)14(16)11-7-3-2-4-8-11/h2-10H,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER COC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn methyl 2-benzoylbenzoate
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 240.25
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 240.0786 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.